Tisk…
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24489-1G OR24489-250MG
APOSOR24489-1GEA 3970 CZK
APOSOR24489-1G APOSOR24489-250MG
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄S
Bod tání: 222…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086503
CAS číslo: 465514-21-0