Tisk…
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24397-1G OR24397-250MG OR24397-5G
APOSOR24397-1GEA 4960 CZK
APOSOR24397-1G APOSOR24397-250MG APOSOR24397-5G
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
4-hydrazinothieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₆N₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728978
CAS číslo: 14080-58-1