Tisk…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-5-chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine
OR24348-100MG OR24348-250MG OR24348-500MG
APOSOR24348-100MGEA 5290 CZK
APOSOR24348-100MG APOSOR24348-250MG APOSOR24348-500MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄ClN₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00206489
CAS číslo: 680210-93-9