Tisk…
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24341-10G OR24341-1G
APOSOR24341-10GEA 15310 CZK
APOSOR24341-10G APOSOR24341-1G
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-hydrazinothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052080
CAS číslo: 75681-13-9