Tisk…
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24339-1G OR24339-5G
APOSOR24339-1GEA 1040 CZK
APOSOR24339-1G APOSOR24339-5G
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈O₂S
Bod varu: 62…68 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01763641
CAS číslo: 28686-90-0