Tisk…
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24278-1G OR24278-250MG OR24278-5G
APOSOR24278-1GEA 4800 CZK
APOSOR24278-1G APOSOR24278-250MG APOSOR24278-5G
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570117
CAS číslo: 680210-85-9