Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR24275-1G
OR24275-250MG
APOSOR24275-1GEA
744
CZK
APOSOR24275-1G
APOSOR24275-250MG
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂S MW: 213,297 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00068163 CAS číslo: 175137-03-8 |