Tisk…
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 3940 CZK
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044514
CAS číslo: 13123-92-7