Tisk…
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24172-1MG OR24172-5MG OR24172-10MG OR24172-50MG OR24172-100MG
APOSOR24172-1MGEA 2610 CZK
APOSOR24172-1MG APOSOR24172-5MG APOSOR24172-10MG APOSOR24172-50MG APOSOR24172-100MG
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Vzorec: C₆H₈ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00121970
CAS číslo: 590410-59-6