Tisk…
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2409-1G OR2409-250MG
APOSOR2409-1GEA 12370 CZK
APOSOR2409-1G APOSOR2409-250MG
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 1-BOC protected
Vzorec: C₁₉H₂₄N₂O₄
Bod tání: 135…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567245
CAS číslo: 306936-27-6
UN: 3261
ADR: 8,III