Tisk…
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2408-1G OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA 23150 CZK
APOSOR2408-1G APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Vzorec: C₂₁H₂₅N₃S
Bod tání: 224…227 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00207958
CAS číslo: 261761-26-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III