Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 1410 CZK
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01566260
CAS číslo: 187998-35-2