Tisk…
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1h-pyrazole
OR23875-1G OR23875-5G
APOSOR23875-1GEA 662 CZK
APOSOR23875-1G APOSOR23875-5G
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1,3,5-Trimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052533
CAS číslo: 1125-30-0