Tisk…
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 1660 CZK
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Vzorec: C₇H₅ClO₃·xH₂O
MW: 172.57 g/mol (anhy)
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798116
CAS číslo: 440123-65-9