1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23849-10G
OR23849-1G
OR23849-5G
APOSOR23849-10GEA
9860
CZK
APOSOR23849-10G
APOSOR23849-1G
APOSOR23849-5G
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
1-[1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]acetone
Vzorec:
C₉H₁₀N₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052562 CAS číslo: 92658-77-0 |