Tisk…
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23731-50MG OR23731-1G OR23731-250MG
APOSOR23731-50MGEA 622 CZK
APOSOR23731-50MG APOSOR23731-1G APOSOR23731-250MG
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₈N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052235
CAS číslo: 30963-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III