Tisk…
4,5-Dimethyloctane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2373-1G OR2373-5G OR2373-250MG
APOSOR2373-1GEA 5290 CZK
APOSOR2373-1G APOSOR2373-5G APOSOR2373-250MG
4,5-Dimethyloctane
4,5-Dimethyloctane
Vzorec: C₁₀H₂₂
MW: 142,282 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038381
CAS číslo: 15869-96-2
UN: 3295
ADR: 3,III