Tisk…
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23575-10G OR23575-1G OR23575-5G
APOSOR23575-10GEA 12340 CZK
APOSOR23575-10G APOSOR23575-1G APOSOR23575-5G
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
Vzorec: C₆H₁₀N₄S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135059
CAS číslo: 16085-50-0