1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23402-1G
OR23402-250MG
APOSOR23402-1GEA
2610
CZK
APOSOR23402-1G
APOSOR23402-250MG
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Vzorec:
C₁₀H₇BrO₂ MW: 239,065 g/mol Bod tání: 136…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407369 CAS číslo: 187657-92-7 UN: 3261 ADR: 8,III |