Tisk…
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Morpholinobenzoic acid
OR23383-1G OR23383-25G OR23383-5G
APOSOR23383-1GEA 2480 CZK
APOSOR23383-1G APOSOR23383-25G APOSOR23383-5G
2-(4-Morpholino)benzoic acid
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207.226 g/mol
Bod tání: 151…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00527976
CAS číslo: 42106-48-9