Tisk…
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23364-250MG OR23364-100MG
APOSOR23364-250MGEA 3580 CZK
APOSOR23364-250MG APOSOR23364-100MG
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₄S
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407326
CAS číslo: 368869-88-9
UN: 3261
ADR: 8,III