3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23356-1G
OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA
6350
CZK
APOSOR23356-1G
APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec:
C₉H₇NOS MW: 177,223 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03086144 CAS číslo: 107073-28-9 |