Tisk…
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23350-1G OR23350-250MG
APOSOR23350-1GEA 6120 CZK
APOSOR23350-1G APOSOR23350-250MG
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₀BrN
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086141
CAS číslo: 112596-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III