Tisk…
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23349-10G OR23349-1G OR23349-250MG
APOSOR23349-10GEA 25630 CZK
APOSOR23349-10G APOSOR23349-1G APOSOR23349-250MG
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO
MW: 171,195 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086140
CAS číslo: 129747-77-9