Tisk…
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23346-250MG OR23346-1G
APOSOR23346-250MGEA 4140 CZK
APOSOR23346-250MG APOSOR23346-1G
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇N₃O₃S
MW: 225,224 g/mol
Bod tání: 224…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126302
CAS číslo: 263385-59-7