Tisk…
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Nebezpečí
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 1370 CZK
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03086121
CAS číslo: 91182-77-3
UN: 3261
ADR: 8,III