Tisk…
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23322-1G OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA 4300 CZK
APOSOR23322-1G APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Vzorec: C₁₁H₈INO
MW: 297,092 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681952
CAS číslo: 352018-92-9