Tisk…
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23318-1G OR23318-250MG
APOSOR23318-1GEA 11150 CZK
APOSOR23318-1G APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₃S
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681949
CAS číslo: 368869-91-4
UN: 3261
ADR: 8,III