Tisk…
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23292-1G OR23292-250MG OR23292-500MG
APOSOR23292-1GEA 10060 CZK
APOSOR23292-1G APOSOR23292-250MG APOSOR23292-500MG
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇N₃S
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681939
CAS číslo: 352018-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III