Tisk…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 1660 CZK
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂S
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681937
CAS číslo: 18336-39-5
UN: 3261
ADR: 8,III