Tisk…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 6290 CZK
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂O
MW: 206,628 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681936
CAS číslo: 220461-83-6
UN: 3261
ADR: 8,III