Tisk…
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23283-1G OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA 5130 CZK
APOSOR23283-1G APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClNOS
MW: 223,679 g/mol
Bod tání: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02681968
CAS číslo: 36094-04-9
UN: 3261
ADR: 8,III