Tisk…
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 3740 CZK
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₇NOS₂
Bod tání: 130…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02682090
CAS číslo: 499770-66-0