Tisk…
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(4-Morpholino)nicotinohydrazide
OR23277-1G OR23277-250MG
APOSOR23277-1GEA 19840 CZK
APOSOR23277-1G APOSOR23277-250MG
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
6-(Morpholin-4-yl)nicotinic acid hydrazide
Vzorec: C₁₀H₁₄N₄O₂
MW: 222,244 g/mol
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407297
CAS číslo: 388088-71-9