Tisk…
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Chlorosulphonyl)-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-[5-(Chlorosulphonyl)pyridin-2-yl]morpholine
OR23272-1G
APOSOR23272-1GEA 8040 CZK
APOSOR23272-1G
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O₃S
MW: 262,713 g/mol
Bod tání: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681929
CAS číslo: 337508-68-6
UN: 3261
ADR: 8,III