Tisk…

5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 3710 CZK
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Bod varu: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086113
CAS číslo: 6831-91-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR