Tisk…
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23248-1G OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA 2530 CZK
APOSOR23248-1G APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Bod tání: 88…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682046
CAS číslo: 153863-35-5