Tisk…
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Chlorosulphonyl)-1-phenyl-1H-pyrazole, (4-Chlorosulphonyl-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzene
OR23245-1G OR23245-5G
APOSOR23245-1GEA 10350 CZK
APOSOR23245-1G APOSOR23245-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Bod tání: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681919
CAS číslo: 342405-38-3
UN: 3261
ADR: 8,III