Tisk…
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23231-1G OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA 5230 CZK
APOSOR23231-1G APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₂S₂
Bod tání: 177…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00159571
CAS číslo: 2060-55-1