Tisk…
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 2070 CZK
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682032
CAS číslo: 117483-89-3