Tisk…
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 3740 CZK
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₆INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681898
CAS číslo: 160377-48-0