Tisk…
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23185-1G OR23185-250MG
APOSOR23185-1GEA 2070 CZK
APOSOR23185-1G APOSOR23185-250MG
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Bod varu: 114…116 °C (0,05 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682009
CAS číslo: 40987-24-4