Tisk…
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 2690 CZK
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NS
Bod tání: 76…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682030
CAS číslo: 203436-48-0
UN: 3259
ADR: 8,III