Tisk…
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23138-1G OR23138-250MG
APOSOR23138-1GEA 22160 CZK
APOSOR23138-1G APOSOR23138-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681994
CAS číslo: 337508-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III