Tisk…
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23078-1G OR23078-250MG OR23078-5G
APOSOR23078-1GEA 4040 CZK
APOSOR23078-1G APOSOR23078-250MG APOSOR23078-5G
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
1-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Vzorec: C₁₀H₈BrN·BrH
Bod tání: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086096
CAS číslo: 337508-56-2