Tisk…
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23041-1G OR23041-5G OR23041-25G
APOSOR23041-1GEA 2150 CZK
APOSOR23041-1G APOSOR23041-5G APOSOR23041-25G
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₄H₁₀BrNO₂S
MW: 336,204 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086087
CAS číslo: 118757-11-2