Tisk…
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,5-Dimethylfur-3-yl)methylamine
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 12200 CZK
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Vzorec: C₇H₁₁NO
MW: 125,168 g/mol
Bod varu: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677701
CAS číslo: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III