Tisk…
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanamine hydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran hydrochloride, (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)methylamine hydrochloride
OR22996-1G OR22996-250MG
APOSOR22996-1GEA 1160 CZK
APOSOR22996-1G APOSOR22996-250MG
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Bod tání: 249…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659695
CAS číslo: 635309-62-5