Tisk…
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 4700 CZK
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677687
CAS číslo: 306935-01-3
UN: 3259
ADR: 8,III