Tisk…
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Isocyanato-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzene, 4-Isocyanato-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole
OR22981-1G
APOSOR22981-1GEA 9330 CZK
APOSOR22981-1G
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
4-Isocyanato-5-methyl-3-phenylisoxazole
When melted, may contain small amount of sediment
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,193 g/mol
Bod varu: 108…110 °C (0,8 mm Hg)
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02677698
CAS číslo: 268748-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III